Print…
Tris(2,2'-bipyridine)cobalt(III) tris(hexafluorophosphate) ≥93.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3256-200MG T3256-1G
TCIAT3256-200MGEA 119 EUR
TCIAT3256-200MG TCIAT3256-1G
Tris(2,2'-bipyridine)cobalt(III) tris(hexafluorophosphate) ≥93.0% (por análise titulométrica)
Tris(2,2'-bipyridine)cobalt(III) tris(hexafluorophosphate)
Fórmula: C₃₀H₂₄CoF₁₈N₆P₃
Número MDL : MFCD28976173
Número CAS: 28277-53-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 93.0 %
Elemental analysis (Nitrogen) 8.10 to 9.30 %