Print…
Tris(2,2'-bipyridine)cobalt(II) bis(hexafluorophosphate) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3255-1G T3255-5G
TCIAT3255-1GEA 122 EUR
TCIAT3255-1G TCIAT3255-5G
Tris(2,2'-bipyridine)cobalt(II) bis(hexafluorophosphate) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Tris(2,2'-bipyridine)cobalt(II) bis(hexafluorophosphate)
Fórmula: C₃₀H₂₄CoF₁₂N₆P₂
Número CAS: 79151-78-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Elemental analysis (Nitrogen) 9.70 to 10.80 %