Print…
2-Bromo-6-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2203-25G B2203-5G
TCIAB2203-25GEA 120 EUR
TCIAB2203-25G TCIAB2203-5G
2-Bromo-6-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-6-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄BrNO₃
Peso Molecular: 218.01 g/mol
Número MDL : MFCD02683216
Número CAS: 13073-25-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f127b7c72abd0a3dff67c7e1473900b68949b41c&vid=f127b7c72abd0a3dff67c7e1473900b68949b41c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C