Print…
5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
T3241-100MG T3241-500MG
TCIAT3241-100MGEA 173 EUR
TCIAT3241-100MG TCIAT3241-500MG
5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene ≥98.0% (por HPLC)
5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene
Fórmula: C₁₆H₈
Ponto de Fusão: 110°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD28386121
Número CAS: 53397-65-2
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%