Print…
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T3239-1G T3239-5G
TCIAT3239-1GEA 38 EUR
TCIAT3239-1G TCIAT3239-5G
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fórmula: C₇H₇F₃N₂
Número MDL : MFCD00014776
Número CAS: 368-53-6
EINECS: 206-708-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ae59af602a20ac66c67b5a2f30e4d258c523279&vid=4ae59af602a20ac66c67b5a2f30e4d258c523279&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C