Print…
Tetracloreto de titânio ∼19% ∼1.0 mol/L em tolueno
Fornecedor: TCI
Perigo
T3238-500ML T3238-100ML
TCIAT3238-500MLEA 99 EUR
TCIAT3238-500ML TCIAT3238-100ML
Tetracloreto de titânio ∼19% ∼1.0 mol/L em tolueno
Tetracloreto de titânio
Fórmula: Cl₄Ti
Ponto de Inflamação: 8°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011267
Número CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09478
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f104d3a2ae0e7257a3dbf157a10b3181410baf9&vid=9f104d3a2ae0e7257a3dbf157a10b3181410baf9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 19.0 to 22.0 w/w%