Print…
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzothiophene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(Dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(Dibenzothiophene-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Dibenzothiopheneboronic acid Pinacol ester
T3236-1G T3236-5G
TCIAT3236-1GEA 54 EUR
TCIAT3236-1G TCIAT3236-5G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzothiophene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzothiophene
Fórmula: C₁₈H₁₉BO₂S
Número MDL : MFCD18452170
Número CAS: 912824-84-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C