Print…
Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickelate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickel(III) Complex
T3220-200MG T3220-1G
TCIAT3220-200MGEA 87 EUR
TCIAT3220-200MG TCIAT3220-1G
Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickelate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickelate
Fórmula: C₃₀H₄₈NNiS₄
Peso Molecular: 609.65 g/mol
Número MDL : MFCD12022530
Número CAS: 15492-42-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbcbfc854c2dff6778b577e0f659ead406c9c63&vid=0cbcbfc854c2dff6778b577e0f659ead406c9c63&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C