Print…
3-Methylphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methylbenzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(m-tolyl)-1,3,2-dioxaborolane, 3-Tolylboronic acid pinacol ester, m-Tolylboronic acid Pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)toluene
T3219-1G T3219-5G
TCIAT3219-1GEA 27 EUR
TCIAT3219-1G TCIAT3219-5G
3-Methylphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Methylphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₉BO₂
Peso Molecular: 218.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05864303
Número CAS: 253342-48-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f11629cb79e33ad765c6ecbff9b4d2359acd1f39&vid=f11629cb79e33ad765c6ecbff9b4d2359acd1f39&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C