Print…
2-Bromo-6-nitrophenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H27326.14 H27326.06
H27326.14EA 341 EUR
H27326.14 H27326.06
2-Bromo-6-nitrophenol ≥97%
2-Bromo-6-nitrophenol
Purity: 97% CAS No.: 13073-25-1 Molecular Formula: C6H4BrNO3 Formula Weight: 218.00 Melting Point: 66-69° MDL No.: MFCD02683216
Fórmula: C₆H₄BrNO₃
Peso Molecular: 218.01 g/mol
Ponto de Fusão: 66…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683216
Número CAS: 13073-25-1