4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anisole, 2-(4-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Methoxyphenylboronic acid Pinacol ester
T3196-5G
T3196-25G
TCIAT3196-5GEA
51
EUR
TCIAT3196-5G
TCIAT3196-25G
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula:
C₁₃H₁₉BO₃ Peso Molecular: 234.1 g/mol |
Número MDL :
MFCD05663864 Número CAS: 171364-79-7 |
|
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |