Print…
(2-Thienylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Trimethylsilylethynyl)thiophene, Trimethyl(thiophen-2-ylethynyl)silane
T3189-1G T3189-5G
TCIAT3189-1GEA 96 EUR
TCIAT3189-1G TCIAT3189-5G
(2-Thienylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
(2-Thienylethynyl)trimethylsilane
Fórmula: C₉H₁₂SSi
Peso Molecular: 180.35 g/mol
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Inflamação: 25°C
Número MDL : MFCD03427125
Número CAS: 40231-03-6
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69d5221ccc9ea512ccf177ff52f14f47025023ba&vid=69d5221ccc9ea512ccf177ff52f14f47025023ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %