Print…
Tetradecylphosphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3183-1G T3183-5G
TCIAT3183-1GEA 55 EUR
TCIAT3183-1G TCIAT3183-5G
Tetradecylphosphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetradecylphosphonic acid
Fórmula: C₁₄H₃₁O₃P
Número MDL : MFCD00015834
Número CAS: 4671-75-4
EINECS: 225-118-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88d5d2552f6aafeb5637950fd823a0f8bc23ee1f&vid=88d5d2552f6aafeb5637950fd823a0f8bc23ee1f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C