Print…
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-((Trifluoromethyl)sulphonyl)-1H-imidazole
T3177-1G T3177-5G
TCIAT3177-1GEA 140 EUR
TCIAT3177-1G TCIAT3177-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole ≥98.0% (por GC)
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole
Fórmula: C₄H₃F₃N₂O₂S
Peso Molecular: 200.14 g/mol
Ponto de ebulição: 40°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037891
Número CAS: 29540-81-6
EINECS: 249-686-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4239625f996bee3e4e2bbbf40344f12332131261&vid=4239625f996bee3e4e2bbbf40344f12332131261&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %