Print…
Tris(2-benzimidazolylmethyl)amine ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (BimH)3, Tris((1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methyl)amine
T3170-200MG T3170-1G
TCIAT3170-200MGEA 46 EUR
TCIAT3170-200MG TCIAT3170-1G
Tris(2-benzimidazolylmethyl)amine ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tris(2-benzimidazolylmethyl)amine
Fórmula: C₂₄H₂₁N₇
Peso Molecular: 407.48 g/mol
Número MDL : MFCD00075516
Número CAS: 64019-57-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5abb61bce9639e580588e22adf9203bd506e9ef2&vid=5abb61bce9639e580588e22adf9203bd506e9ef2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %