Print…
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3167-1G T3167-5G
TCIAT3167-1GEA 95 EUR
TCIAT3167-1G TCIAT3167-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole ≥98.0% (por HPLC)
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Fórmula: C₇H₄F₃N₃O₂S
Peso Molecular: 251.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00963686
Número CAS: 117632-84-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C