Print…
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
T3162-1G T3162-5G
TCIAT3162-1GEA 17 EUR
TCIAT3162-1G TCIAT3162-5G
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₇BO₄
Número MDL : MFCD03411930
Número CAS: 269409-73-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=626fe6b268ff01238a59d352db0e47e6fe0f2839&vid=626fe6b268ff01238a59d352db0e47e6fe0f2839&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C