Print…
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline
T3160-1G T3160-5G
TCIAT3160-1GEA 58 EUR
TCIAT3160-1G TCIAT3160-5G
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO
Peso Molecular: 213.16 g/mol
Número MDL : MFCD00134577
Número CAS: 23779-96-6
EINECS: 245-879-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=689d9fab2028be25a94ebaf7ec184c968359fdfd&vid=689d9fab2028be25a94ebaf7ec184c968359fdfd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C