Print…
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3156-200MG T3156-1G
TCIAT3156-200MGEA 48 EUR
TCIAT3156-200MG TCIAT3156-1G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₄O₂S₂
Número MDL : MFCD00115174
Número CAS: 1723-27-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b00b6c6e230a8c85fef2c0f4bbd7f3eca1f3c7e5&vid=b00b6c6e230a8c85fef2c0f4bbd7f3eca1f3c7e5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %