Print…
Tetrakis(4-ethynylphenyl)methane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T3151-100MG T3151-1G
TCIAT3151-100MGEA 118 EUR
TCIAT3151-100MG TCIAT3151-1G
Tetrakis(4-ethynylphenyl)methane ≥98.0% (por GC)
Tetrakis(4-ethynylphenyl)methane
Fórmula: C₃₃H₂₀
Peso Molecular: 416.52 g/mol
Ponto de Fusão: 300°C
Número MDL : MFCD24873189
Número CAS: 177991-01-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1054f6278fbded420864d03f0fbe469e5b49358c&vid=1054f6278fbded420864d03f0fbe469e5b49358c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %