Print…
Tetrakis(4-hydroxyphenyl)ethylene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T3142-1G T3142-5G
TCIAT3142-1GEA 206 EUR
TCIAT3142-1G TCIAT3142-5G
Tetrakis(4-hydroxyphenyl)ethylene ≥97.0% (por GC)
Tetrakis(4-hydroxyphenyl)ethylene
Fórmula: C₂₆H₂₀O₄
Ponto de Fusão: 323°C
Número MDL : MFCD28901376
Número CAS: 119301-59-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3390b4e774c310fdbb317f9f0ecb4429915a4b9c&vid=3390b4e774c310fdbb317f9f0ecb4429915a4b9c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %