Print…
Tris(1H-benzotriazol-1-yl)methane ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3141-200MG T3141-1G
TCIAT3141-200MGEA 73 EUR
TCIAT3141-200MG TCIAT3141-1G
Tris(1H-benzotriazol-1-yl)methane ≥95.0% (por HPLC)
Tris(1H-benzotriazol-1-yl)methane
Fórmula: C₁₉H₁₃N₉
Ponto de Fusão: 191°C
Número MDL : MFCD00514776
Número CAS: 88088-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=097aeab37f2e3cbc51424fc7d5329f6b88f90fa6&vid=097aeab37f2e3cbc51424fc7d5329f6b88f90fa6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%