Print…
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Triethoxysilyl)pentafluorobenzene, Triethoxy(perfluorophenyl)silane
T3134-1G T3134-5G
TCIAT3134-1GEA 37 EUR
TCIAT3134-1G TCIAT3134-5G
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane ≥95.0% (por GC)
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane
Fórmula: C₁₂H₁₅F₅O₃Si
Ponto de ebulição: 238°C
Ponto de Inflamação: 104°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03411257
Número CAS: 20083-34-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14412e7887c1b92de06662f703e6226c9f5d9bd7&vid=14412e7887c1b92de06662f703e6226c9f5d9bd7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %