Print…
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3132-1G T3132-5G
TCIAT3132-1GEA 82 EUR
TCIAT3132-1G TCIAT3132-5G
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula: C₇H₄F₃NO₂
Número MDL : MFCD01862052
Número CAS: 131747-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67087250724a0adc0466ed65d82647d8aef3dd15&vid=67087250724a0adc0466ed65d82647d8aef3dd15&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C