2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
T3128-1G
T3128-5G
TCIAT3128-1GEA
45
EUR
TCIAT3128-1G
TCIAT3128-5G
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula:
C₆H₂ClF₃O₂S Ponto de Inflamação: 100°C |
Número MDL :
MFCD00077600 Número CAS: 220227-21-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |