Print…
Tris(phenylthio)methane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3126-5G T3126-25G
TCIAT3126-5GEA 50 EUR
TCIAT3126-5G TCIAT3126-25G
Tris(phenylthio)methane ≥98.0% (por GC)
Tris(phenylthio)methane
Fórmula: C₁₉H₁₆S₃
Peso Molecular: 340.52 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010396
Número CAS: 4832-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=794f6f4ba9f42171996d0880d2b3b48e7686be7a&vid=794f6f4ba9f42171996d0880d2b3b48e7686be7a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C