Print…
1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T3124-1G T3124-5G
TCIAT3124-1GEA 16 EUR
TCIAT3124-1G TCIAT3124-5G
1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamidine hydrochloride
Fórmula: C₃H₆ClN₅
Ponto de Fusão: 199°C
Número MDL : MFCD03095468
Número CAS: 19503-26-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89a7a0a5b435e37da679bc187e0d91fa984475da&vid=89a7a0a5b435e37da679bc187e0d91fa984475da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %