Print…
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzimidamide hydrochloride
T3115-200MG T3115-1G
TCIAT3115-200MGEA 80 EUR
TCIAT3115-200MG TCIAT3115-1G
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC)
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
Fórmula: C₈H₇F₃N₂·HCl
Peso Molecular: 224.61 g/mol
Ponto de Fusão: 167°C
Número MDL : MFCD04114431
Número CAS: 38980-96-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d422efc182901b0deca0d60c4803a116d4c5aac&vid=5d422efc182901b0deca0d60c4803a116d4c5aac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %