Print…
Talniflumate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl 2-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)nicotinate
T3101-200MG T3101-1G
TCIAT3101-200MGEA 157 EUR
TCIAT3101-200MG TCIAT3101-1G
Talniflumate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Talniflumate
Fórmula: C₂₁H₁₃F₃N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00866135
Número CAS: 66898-62-2
Merck Index: 14,09044
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d66860ef19a2b0fded445a8530f2ed7cfb55b91&vid=7d66860ef19a2b0fded445a8530f2ed7cfb55b91&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C