Print…
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
T3092-1G T3092-5G
TCIAT3092-1GEA 41 EUR
TCIAT3092-1G TCIAT3092-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Fórmula: C₈H₈F₃NO
Número MDL : MFCD00085176
Número CAS: 175205-64-8
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a84ca5b5fa715760cc0fdaaa33e5212c4eed43&vid=b7a84ca5b5fa715760cc0fdaaa33e5212c4eed43&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %