Print…
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T3086-1G T3086-5G
TCIAT3086-1GEA 38 EUR
TCIAT3086-1G TCIAT3086-5G
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine
Fórmula: C₉H₁₀F₃N
Número MDL : MFCD00040756
Número CAS: 52516-30-0
EINECS: 257-988-3
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f24d448672eabaebde309db5abb1e847baa02fb4&vid=f24d448672eabaebde309db5abb1e847baa02fb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %