Print…
4-(Trifluoromethyl)piperidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Trifluoromethylpiperidine
T3081-1G T3081-5G
TCIAT3081-1GEA 80 EUR
TCIAT3081-1G TCIAT3081-5G
4-(Trifluoromethyl)piperidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Trifluoromethyl)piperidine
Fórmula: C₆H₁₀F₃N
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD00102068
Número CAS: 657-36-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=945352c9f69efa0c2899e7e32e5b1ba1f7cda3d7&vid=945352c9f69efa0c2899e7e32e5b1ba1f7cda3d7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %