Print…
(R,R)-Ts-DENEB®
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Chloro[(R,R)-N-[2-[2-(4-methylbenzyloxy)ethyl]amino-1,2-diphenylethyl]-p-toluenesulphonamide]ruthenium(II), Chloro[(R,R)-N-[2-(4-methylbenzyloxy)ethyl]-N'-(p-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II)
T3078-200MG T3078-1G
TCIAT3078-200MGEA 43 EUR
TCIAT3078-200MG TCIAT3078-1G
(R,R)-Ts-DENEB®
(R,R)-Ts-DENEB®
Fórmula: C₃₁H₃₃ClN₂O₃RuS
Número MDL : MFCD20922902
Número CAS: 1333981-84-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=702ea7976455c251a42537ffbca1c00500e48240&vid=702ea7976455c251a42537ffbca1c00500e48240&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Content (Ruthenium) 12 to 17 %