Print…
(S,S)-Ts-DENEB®
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Chloro[(S,S)-N-[2-(4-methylbenzyloxy)ethyl]-N'-(p-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II), N-[(1S,2S)-1,2-Diphenyl-2-(2-(4-methylbenzyloxy)ethylamino)-ethyl]-4-methylbenzene sulphonamide(chloro)ruthenium(II), Chloro[(S,S)-N-[2-[2-(4-methylbenzyloxy)ethyl]amino-1,2-diphenylethyl]-p-toluenesulphonamide]ruthenium(II)
T3077-200MG T3077-1G
TCIAT3077-200MGEA 41 EUR
TCIAT3077-200MG TCIAT3077-1G
(S,S)-Ts-DENEB®
(S,S)-Ts-DENEB®
Fórmula: C₃₁H₃₃ClN₂O₃RuS
Peso Molecular: 650.20 g/mol
Número MDL : MFCD22666040
Número CAS: 1384974-37-1
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfe40ee106ee0f41b96762bd8ac3e0db7b3c736e&vid=dfe40ee106ee0f41b96762bd8ac3e0db7b3c736e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Content (Ruthenium) 13 to 17 %