Print…
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl2,2,3,3-tetrafluoropropylether
T3069-5G T3069-25G
TCIAT3069-5GEA 18 EUR
TCIAT3069-5G TCIAT3069-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥95.0% (por GC)
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Fórmula: C₅H₄F₈O
Peso Molecular: 232.07 g/mol
Ponto de ebulição: 92°C
Ponto de Inflamação: 27°C
Número MDL : MFCD00155961
Número CAS: 16627-68-2
UN: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=516142aa0bb3f1323c3fd668189547e359a170fc&vid=516142aa0bb3f1323c3fd668189547e359a170fc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %