Print…
Tolnaftate ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: O-2-Naphthyl Methyl(3-methylphenyl)carbamothioate, O-Naphthalen-2-yl methyl(m-tolyl)carbamothioate, Methyl(3-methylphenyl)carbamothioic Acid O-2-Naphthyl Ester
T3059-1G T3059-5G
TCIAT3059-1GEA 26 EUR
TCIAT3059-1G TCIAT3059-5G
Tolnaftate ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Tolnaftate
Fórmula: C₁₉H₁₇NOS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00056611
Número CAS: 2398-96-1
EINECS: 219-266-6
Merck Index: 14,09519
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1b5ea911f41566f0ecccdbb3ce486793225ece7&vid=e1b5ea911f41566f0ecccdbb3ce486793225ece7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C