Print…
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,2-trifluoroethyl ether ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
T3057-5G T3057-25G
TCIAT3057-5GEA 31 EUR
TCIAT3057-5G TCIAT3057-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,2-trifluoroethyl ether ≥99.0% (por GC)
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Fórmula: C₄H₃F₇O
Peso Molecular: 200.06 g/mol
Ponto de ebulição: 56°C
Número MDL : MFCD00236118
Número CAS: 406-78-0
UN: 3271
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bf3975bc971cedbc3364879882e6359be951a1c&vid=7bf3975bc971cedbc3364879882e6359be951a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %