Print…
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: TIPS-EBX, 1-((Tris(1-methylethyl)silyl)ethynyl)-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
T3039-200MG T3039-1G
TCIAT3039-200MGEA 46 EUR
TCIAT3039-200MG TCIAT3039-1G
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥98.0% (por HPLC)
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
Fórmula: C₁₈H₂₅IO₂Si
Ponto de Fusão: 170°C
Número MDL : MFCD18632570
Número CAS: 181934-30-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12135aee5b939cd0981af53cc89f80f7063a9af6&vid=12135aee5b939cd0981af53cc89f80f7063a9af6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%