Print…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3027-5G T3027-25G
TCIAT3027-5GEA 56 EUR
TCIAT3027-5G TCIAT3027-25G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₉H₆F₄O₃
Número MDL : MFCD00155926
Número CAS: 10009-25-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd461009b44069110178270846baa42eaa68464&vid=ecd461009b44069110178270846baa42eaa68464&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C