Print…
4-(m-Tolylamino)pyridine-3-sulphonamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
T3007-5G T3007-25G
TCIAT3007-5GEA 69 EUR
TCIAT3007-5G TCIAT3007-25G
4-(m-Tolylamino)pyridine-3-sulphonamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-(m-Tolylamino)pyridine-3-sulphonamide
Fórmula: C₁₂H₁₃N₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00661332
Número CAS: 72811-73-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C