Print…
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
T3005-1G T3005-5G
TCIAT3005-1GEA 29 EUR
TCIAT3005-1G TCIAT3005-5G
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine ≥97.0% (por HPLC)
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Fórmula: C₂₁H₂₁O₃P
Peso Molecular: 352.37 g/mol
Número MDL : MFCD00014892
Número CAS: 4731-65-1
EINECS: 225-235-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9f4edabc93b8c2b64780d4abb2639b79de608f5&vid=f9f4edabc93b8c2b64780d4abb2639b79de608f5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C