Print…
Tebuconazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
T2988-1G T2988-5G
TCIAT2988-1GEA 34 EUR
TCIAT2988-1G TCIAT2988-5G
Tebuconazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tebuconazole
Fórmula: C₁₆H₂₂ClN₃O
Número MDL : MFCD02674797
Número CAS: 107534-96-3
EINECS: 403-640-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d61ea13f56652c16e10fa094152f435cfeae124&vid=2d61ea13f56652c16e10fa094152f435cfeae124&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C