Print…

1,2,5,6-Tetrabromohexane mistura de diasteroisômeros ≥97.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

T2983-5G T2983-25G
TCIAT2983-5GEA 76 EUR
TCIAT2983-5G TCIAT2983-25G
1,2,5,6-Tetrabromohexane mistura de diasteroisômeros ≥97.0% (por GC)
1,2,5,6-Tetrabromohexane
Fórmula: BrH₂CBrCH(CH₂)₂BrCHCH₂Br
Número MDL : MFCD00049137
Número CAS: 58443-86-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=662eaa80bc552c50437154c6c83f731a2d157e63&vid=662eaa80bc552c50437154c6c83f731a2d157e63&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR