Print…
(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ikeda - Omote Reagent
T2977-1G T2977-5G
TCIAT2977-1GEA 721 EUR
TCIAT2977-1G TCIAT2977-5G
(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane ≥95.0% (por GC)
(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane
Fórmula: C₆H₁₁F₃Si
Peso Molecular: 168.23 g/mol
Ponto de ebulição: 69°C
Número CAS: 55364-28-8
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8a31dbf04082fefc6a8a8e8bb78bc479a4c689&vid=ce8a31dbf04082fefc6a8a8e8bb78bc479a4c689&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %