Print…
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2973-5ML T2973-25ML
TCIAT2973-5MLEA 58 EUR
TCIAT2973-5ML TCIAT2973-25ML
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one ≥97.0% (por GC)
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one
Fórmula: C₇H₁₂OSi
Peso Molecular: 140.26 g/mol
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Inflamação: 28°C
Número MDL : MFCD00190212
Número CAS: 5930-98-3
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=903da6e7330b09b0fc80ef0fa665b596b587368a&vid=903da6e7330b09b0fc80ef0fa665b596b587368a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %