Print…
1-Bromo-2-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
242616-25G 242616-5G
SIAL242616-25GEA 168 EUR
SIAL242616-25G SIAL242616-5G
1-Bromo-2-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄BrI
Ponto de ebulição: 250 °C (1013 hPa)
Densidade: 2,2571 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00001030
Número CAS: 583-55-1
EINECS: 209-508-9