Print…
Tetrahydropyran-4-methanol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2965-1G T2965-5G
TCIAT2965-1GEA 36 EUR
TCIAT2965-1G TCIAT2965-5G
Tetrahydropyran-4-methanol ≥97.0% (por GC)
Tetrahydropyran-4-methanol
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 110°C
Número MDL : MFCD00457804
Número CAS: 14774-37-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b64d6cf3e40ace8819d5ad252096daa6762b1132&vid=b64d6cf3e40ace8819d5ad252096daa6762b1132&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %