Print…
1-(4-Methylphenyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(p-Tolyl)piperazine
T2956-5G T2956-25G
TCIAT2956-5GEA 58 EUR
TCIAT2956-5G TCIAT2956-25G
1-(4-Methylphenyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(4-Methylphenyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 112°C
Número MDL : MFCD00040737
Número CAS: 39593-08-3
EINECS: 254-534-6
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99a73ca2d8a885bfb6c13e366219801ee199b9db&vid=99a73ca2d8a885bfb6c13e366219801ee199b9db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %