Print…
Tetrahydroxydiborane
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrahydroxydiboron, Hypodiboric Acid, Diboronic Acid
T2953-5G T2953-25G
TCIAT2953-5GEA 71 EUR
TCIAT2953-5G TCIAT2953-25G
Tetrahydroxydiborane
Tetrahydroxydiborane
Fórmula: H₄B₂O₄
Peso Molecular: 89.65 g/mol
Ponto de Fusão: 290°C
Número MDL : MFCD05663888
Número CAS: 13675-18-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a60b369a3c8185cef1106be61d891084d61f17e3&vid=a60b369a3c8185cef1106be61d891084d61f17e3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %