Print…
Tripyrrolidinophosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T2952-5G T2952-25G
TCIAT2952-5GEA 52 EUR
TCIAT2952-5G TCIAT2952-25G
Tripyrrolidinophosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Tripyrrolidinophosphine oxide
Fórmula: C₁₂H₂₄N₃OP
Ponto de ebulição: 133°C
Número MDL : MFCD00014095
Número CAS: 6415-07-2
EINECS: 229-118-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e37989b098e3f1fcc01c86c7fa0c87017ea3a6c&vid=5e37989b098e3f1fcc01c86c7fa0c87017ea3a6c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %